Learn More
Ácido 2-hidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30389230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389230 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30389230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94906510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 614-75-5
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, Acetic acid, (o-hydroxyphenyl)- (8CI), 2-Hydroxybenzeneacetic acid, (2-Hydroxyphenyl)acetic acid, (o-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-HPAA, NSC 62000, 2-Hydroxyphenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473