Learn More
Ácido 2-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10468460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10468460 10 g Frasco de vidrio 10 g
10215070 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10468460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121690100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-75-5
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004323
Clave InChI CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 11970
ChEBI CHEBI:28478
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenylacetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 143°C to 148°C
Color Marrón a rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CO2H
Cantidad 10 g
Beilstein 10, 187
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.