Learn More
2Ácido hidroxifenoxiacético, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336706 5 g 5 g
11346706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03897.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6324-11-4 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6324-11-4
Número MDL MFCD00015454
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenoxyacetic acid
Punto de fusión 125°C to 130°C
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 5 g
Beilstein 1948566
Sinónimo 2-hydroxyphenoxyacetic acid, 2-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-2-hydroxyphenoxy acetic acid, o-hydroxyphenoxy acetic acid, acetic acid, hydroxyphenoxy, o-hydroxyphenoxyacetic acid, enamine_004711, 2-carboxymethoxy phenol, cambridge id 5156176
Clave InChI LPXHPAYRONCQIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)OCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-(2-hidroxifenoxi)acético
Peso molecular (g/mol) 168.15
PubChem CID 22783
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza ≥98%