Learn More
2-hidroxifenona, TRC
Código de producto. 30402000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402000 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30402000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8293205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyphenone
CAS 117-99-7
Fórmula molecular C13H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxybenzophenone, (2-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoylphenol2-Hydroxybenzophenone, 2'-Hydroxybenzophenone, NSC 623, Phenyl 2-Hydroxyphenyl Ketone, UVA 635LP, o-Benzoylphenol, o-Hydroxybenzophenoneo-Hydroxyphenyl Phenyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMILES C(C1=CC=CC=C1O)(C1=CC=CC=C1)=O
Nombre IUPAC (2-hidroxifenilo)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0681