Learn More
Ácido 2-hidroxipentanoico, TRC
Código de producto. 30403715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403715 100 mg -
30402423 500 mg -
30394586 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH250210100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-31-2
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.131
Sinónimo 2-Hydroxypentanoic Acid, (±)-2-Hydroxy-n-valeric Acid, (±)-2-Hydroxypentanoic Acid, (±)-2-Hydroxyvaleric Acid, (±)-alpha-Hydroxyvaleric Acid, 2-Hydroxyvaleric Acid, DL-2-Hydroxypentanoic Acid, DL-2-Hydroxyvaleric Acid, DL-alpha-Hydroxyvaleric Acid, NSC 67957, alpha-Hydroxy-n-valeric Acid, alpha-Hydroxypentanoic Acid, alpha-Hydroxyvaleric Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipentanoico
SMILES CCCC(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxypentanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063