Learn More
Sulfuro de 2-hidroxipentametileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxypentamethylene Sulfide |
| CAS | 14711-63-8 |
| Fórmula molecular | C5 H10 O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10OS/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCCS1 |
| Nombre IUPAC | tian-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0452 |