Learn More
Ácido 2-hidroxioctanoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317665 5 g 5 g
11307665 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02314.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 617-73-2 | C8H16O3 | 160.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 617-73-2
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.213
Número MDL MFCD00014410
Clave InChI JKRDADVRIYVCCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxycaprylic acid, hydroxyoctanoate, hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy caprylic acid, 2-hydroxy-octanoic acid, octanoic acid, hydroxy, alpha-hydroxycaprylic acid, 2-hydroxy-n-octanoic acid, 2-hydroxyoctanoate, alpha-hydroxyoctanoic acid
PubChem CID 94180
ChEBI CHEBI:86543
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxioctanoico
SMILES CCCCCCC(C(=O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyoctanoic acid
Punto de fusión 66°C to 71°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1760638
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza ≥98%