Learn More
Ácido 2-hidroxinicotínico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438576 500 g 500 g
11418576 25 g 25 g
11428576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15986.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxinicotínico se utiliza en la síntesis química. Es una materia prima importante y sirve de intermediario en síntesis orgánica y los campos de los productos agroquímicos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en hidróxido sódico (0,1 g/ml).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-71-2
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00010100
Clave InChI UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
SMILES OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxynicotinic acid
Punto de fusión 256°C to 261°C
Cantidad 500 g
Beilstein 119028
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide (0.1g/ml).
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99%