Learn More
Ácido 2-hidroxinicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10524731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10524731 100 g Frasco de vidrio 100 g
10052061 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 247221000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 609-71-2 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-71-2
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00010100
Clave InChI UEYQJQVBUVAELZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxynicotinic acid, 2-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 2-hydroxynicotinicacid, unii-tmq68q9ba3, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo, 1,2-dihydro-2-oxonicotinic acid, tmq68q9ba3, 2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-2-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 69114
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxynicotinic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 259.0°C to 261.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 214
Índice Merck 10, 2822
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxynicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.