Learn More
2-hidroximetilfurano, Mikromol™
Código de producto. 18093420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18093420 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18093420 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0877.310100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-hidroximetilfurano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Furfuryl Alcohol
CAS 98-00-0
Nombres de analitos o componentes Furfuryl Alcohol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
SMILES OCc1occc1
Nombre IUPAC furano-2-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 98.1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0368 g/mol