Learn More
2-Hidroximetileno Etesterona, TRC
Código de producto. 30406368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406368 1 g
30390105 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9467001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2787-02-2
Fórmula molecular C22 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 340.46
Nombre IUPAC (2E,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-etinil-17-hidroxi-2-(hidroximetilideno)-10,13-dimetil-1,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@]12C\C(=C/O)\C(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethylene Ethisterone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,23,25H,5-10,12H2,2-3H3/b14-13+/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.2038
Porcentaje de pureza >95%