Learn More
2-(Hidroximetil)tetrahidropirano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479059 5 g 5 g
15489059 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17417.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-72-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-72-1
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00006624
Clave InChI ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
Nombre IUPAC oxan-2-ilmetanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Punto de fusión <-70°C
Densidad 1.027
Punto de ebullición 186°C to 189°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Beilstein 102998
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 94%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-2-methanol