Learn More
2-hidroximetil rilpivirina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethyl Rilpivirine |
| CAS | 1798429-64-7 |
| Fórmula molecular | C22H18N6O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[[4-[[4-[(E)-2-Cyanoethen-1-yl]-2-(hydroxymethyl)-6-methylphenyl]amino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile, 2-Hydroxymethyl Rilpivirine, 2-Hydroxymethylrilpivirine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H18N6O/c1-15-11-17(3-2-9-23)12-18(14-29)21(15)27-20-8-10-25-22(28-20)26-19-6-4-16(13-24)5-7-19/h2-8,10-12,29H,14H2,1H3,(H2,25,26,27,28) |
| SMILES | N#CC=CC1=CC(CO)=C(NC2=NC(NC3=CC=C(C=C3)C#N)=NC=C2)C(C)=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-((4-((4-(2-cianovinil)-2-(hidroximetil)-6-metilfenil)amino)pirimidin-2-il)amino)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 382.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.15 |