Learn More
2-(hidroximetil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxymethyl)pyridine |
| CAS | 586-98-1 |
| Fórmula molecular | C6H7NO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinylcarbinol, 2-Pyridinylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Piconol, Pyridine-2-carbinol, α-Picolyl alcohol, 2-Pyridinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | piridin-2ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 109.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.0528 |