Learn More
N-óxido de 2-(hidroximetil)piridina, TRC
Código de producto. 30399264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399264 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30399264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Fórmula molecular C6H7NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccc[n+]1[O-]
Nombre IUPAC (1-oxidopiridin-1-io-2-il)metanol
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477