Learn More
N-óxido de 2-(hidroximetil)piridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide |
| CAS | 10242-36-1 |
| Fórmula molecular | C6H7NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2 |
| SMILES | OCc1cccc[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | (1-oxidopiridin-1-io-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0477 |