Learn More
2-(Hidroximetil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10504071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10504071 25 g Frasco de vidrio 25 g
10514071 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10504071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-98-1 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-98-1
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006348
Clave InChI SHNUBALDGXWUJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridinemethanol, 2-hydroxymethyl pyridine, piconol, 2-pyridinylmethanol, 2-pyridylmethanol, 2-pyridylcarbinol, pyridine-2-methanol, pyridine-2-carbinol, alpha-picolyl alcohol, pyridin-2-yl methanol
PubChem CID 11474
Nombre IUPAC piridin-2ilmetanol
SMILES C1=CC=NC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)pyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 5.0°C
Color Marrón o incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 117°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)CH2OH
Índice de refracción 1.5410 to 1.5440
Cantidad 25 g
Beilstein 21, I, 203
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Hydroxymethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.