Learn More
Ácido 2-(hidroximetil)piridin-5-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15420068 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15420068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53319.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(hidroximetil)piridin-5-borónico es ampliamente utilizado como intermedio en la síntesis orgánica. También actúa como reactivo de laboratorio.
Notas
Almacenar en un lugar seco, oscuro y ventilado. Incompatible con oxidzi fuerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)pyridine-5-boronic acid
CAS 913835-98-0
Fórmula molecular C6H8BNO3
Número MDL MFCD09027230
Cantidad 250 mg
Sinónimo 6-hydroxymethyl pyridin-3-yl boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridine-3-boronic acid, 2-hydroxymethyl pyridine-5-boronic acid, 6-hydroxymethyl pyridin-3-ylboronic acid, boronicacid, b-6-hydroxymethyl-3-pyridinyl, 5-boronopyridin-2-yl methanol, 6-hydroxymethyl-3-pyridineboronic acid, acmc-209raj, 6-hydroxymethyl-3-pyridyl boronic acid
Clave InChI MSUQKXAJTUAESD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CN=C(C=C1)CO)(O)O
Nombre IUPAC ácido [6-(hidroximetil)piridin-3-il]borónico
Peso molecular (g/mol) 152.944
PubChem CID 44118255
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.94
Porcentaje de pureza 97%