Learn More
2-Hidroximetil Olanzapina, TRC
Código de producto. 30135431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135431 5 mg 5 miligramos
30134140 10 mg 10 miligramos
30008776 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9477805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174756-45-7
Fórmula molecular C17 H20 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 328.43
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, 4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, LY 290411
Nombre IUPAC [4-(4-metilpiperazina-1-il)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina-2-il]metanol
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(CO)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl Olanzapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10,19,22H,6-9,11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1358
Porcentaje de pureza >95%