Learn More
2-hidroximetil olanzapina-d3 (mayor), TRC
Código de producto. 30404074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30404074 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94778210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl Olanzapine-d3
CAS 1190006-36-0
Fórmula molecular C17H17D3N4OS
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-[4-(Methyl-d3)-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine-2-methanol, LY 290411
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-20-6-8-21(9-7-20)16-13-10-12(11-22)23-17(13)19-15-5-3-2-4-14(15)18-16/h2-5,10,19,22H,6-9,11H2,1H3/i1D3
SMILES OCC1=CC2=C(S1)NC3=CC=CC=C3N=C2N4CCN(C([2H])([2H])[2H])CC4
Peso molecular (g/mol) 331.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1546
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.