Learn More
2-hidroximetil loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethyl Loratadine |
| CAS | 609806-39-5 |
| Fórmula molecular | C23 H25 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-[8-chloro-5,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene]-, ethyl ester, 2-Hydroxymethyl Loratadine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25ClN2O3/c1-2-29-23(28)26-11-9-15(10-12-26)21-20-8-6-18(24)13-17(20)4-3-16-5-7-19(14-27)25-22(16)21/h5-8,13,27H,2-4,9-12,14H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(CO)nc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[8-cloro-2-(hidroximetil)-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-c]piridin-11-ilideno]piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 412.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.1554 |