Learn More
Ácido 2-(hidroximetil)butanoico, TRC
Código de producto. 30393800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393800 10 mg
30395213 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30393800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94645510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4374-62-3
Fórmula molecular C5 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 118.13
Sinónimo Butanoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, Butyric acid, 2-(hydroxymethyl)- (6CI,8CI), 2-(Hydroxymethyl)butanoic acid, 2-(Hydroxymethyl)butyric acid, 2-Ethyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Ethylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-ethylpropionic acid, β-Hydroxy-α-ethylpropionic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(hidroximetil)butanoico
SMILES CCC(CO)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)butanoic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O3/c1-2-4(3-6)5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.063