Learn More
2-(Hidroximetil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxymethyl)benzonitrile |
| CAS | 89942-45-0 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Gimeracil Impurity 14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 133.147 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.053 |