Learn More
Ácido 2-(hidroximetil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489177 1 g 1 g
15499177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52442.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 87199-14-2 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid participates in the reactivity of C-Terminal Cysteines with HNO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(hidroximetil)bencenoborónico participa en la reactividad de las cisteínas de terminaciones C con el HNO.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener en frío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-14-2
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD02258966
Clave InChI AFHOBSCDNXGFMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxymethylphenylboronic acid, 2-hydroxymethyl phenylboronic acid, 2-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 2-hydroxymethyl benzeneboronic acid, boronic acid, 2-hydroxymethyl phenyl, 2-hydroxymethylpheny, acmc-209qil, 2-hydromethylphenylboronicacid, ksc489m2p
PubChem CID 4374262
Nombre IUPAC ácido [2-(hidroximetil)fenil]borónico
SMILES OCC1=CC=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 97%