Learn More
Sal de trifluoroacetato de 2-(hidroximetil)-6-oxo-1,6-dihidro-[3,4'-bipiridina]-5-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxymethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile Trifluoroacetate Salt |
| CAS | 400063-09-4 |
| Fórmula molecular | C12H9N3O2 C2HF3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo-, 2,2,2-trifluoroacetate (1:1) (ACI), [3,4'-Bipyridine]-5-carbonitrile, 1,6-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo-, mono(trifluoroacetate) (salt) (9CI), 1,6-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-oxo[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile trifluoroacetate, 3-Cyano-6-hydroxymethyl-5-(4-pyridyl)-2-pyridone trifluoroacetate, 2-(Hydroxymethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-[3,4'-bipyridine]-5-carbonitrile trifluoroacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9N3O2.C2HF3O2/c13-6-9-5-10(8-1-3-14-4-2-8)11(7-16)15-12(9)17;3-2(4,5)1(6)7/h1-5,16H,7H2,(H,15,17);(H,6,7) |
| SMILES | OCC1=C(C=C(C#N)C(=O)N1)c2ccncc2.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 6-(hidroximetil)-2-oxo-5-piridin-4-il-1H-piridina-3-carbonitrilo; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 341.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0623 |