Learn More
Ácido 2-hidroximetil-5-nitrofenilborónico, deshidratado, TRC
Código de producto. 30402488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402488 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30402488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH97252850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Fórmula molecular C7H6BNO4
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
SMILES OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-hidroxi-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborol
Peso molecular (g/mol) 178.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.039