Learn More
Ácido 2-hidroximetil-5-nitrofenilborónico, deshidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated |
| CAS | 118803-40-0 |
| Fórmula molecular | C7H6BNO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-hidroxi-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.039 |