Learn More
Hemiester de ácido 2-hidroximetil-5-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15420486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420486 250 mg 250 miligramos
15410486 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53212.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118803-40-0
Fórmula molecular C7H6BNO4
Peso molecular (g/mol) 178.938
Número MDL MFCD04115657
Clave InChI GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitrobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol, 1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborolane, 2-hydroxymethyl-5-nitro benzeneboronic acid dehydrate, 6-nitro-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol, 6-nitro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol, 2-hydroxymethyl-5-nitro phenylboronic acid, dehydrate, 2-hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic acid, dehydrated, 6-nitro-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol, 1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 2,1-benzoxaborole,1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro
PubChem CID 3813634
Nombre IUPAC 1-hidroxi-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborol
SMILES B1(C2=C(CO1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.94
Porcentaje de pureza 96%