Learn More
Lactona del ácido 2-hidroximetil-5-(metoxicarbonil)-6-metil-4-(2-nitrofenil)piridina-3-carboxílico (hidroxideshidro nifedipina lactona), Mikromol™
Descripción
Lactona del ácido 2-hidroximetil-5-(metoxicarbonil)-6-metil-4-(2-nitrofenil)piridina-3-carboxílico (lactona de hidroxi-dehidro-nifedipina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethyl-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylic Acid Lactone |
| CAS | 34785-00-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxymethyl-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylic Acid Lactone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H12 N2 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Furo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid, 5,7-dihydro-2-methyl-4-(2-nitrophenyl)-5-oxo-, methyl ester, : 4-(2-Nitrophenyl)-2-(hydroxymethyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methylpyridine-3-carboxylic acid-γ-lactone, BAY-h 2228, 2-Hydroxymethyl-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-4-(2-nitrophenyl)pyridine-3-carboxylic Acid Lactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12N2O6/c1-8-12(15(19)23-2)13(14-10(17-8)7-24-16(14)20)9-5-3-4-6-11(9)18(21)22/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3ccccc3[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(2-nitrofenil)-5-oxo-7H-furo[3,4-b]piridina-3-carboxilato de metilo |
| Mostrar más |