Learn More
[(2-hidroximetil-4-ciano)fenil]fenilmetanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(2-Hydroxymethyl-4-cyano)phenyl]phenylmethanone |
| CAS | 1346603-35-7 |
| Fórmula molecular | C15H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11NO2/c16-9-11-6-7-14(13(8-11)10-17)15(18)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,17H,10H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1C(=O)c2ccccc2)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-benzoil-3-(hidroximetil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 237.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.079 |