Learn More
2-hidroximetil-4-bencilmorfolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxymethyl-4-benzylmorpholine |
| CAS | 40987-24-4 |
| Fórmula molecular | C12H17NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-(Phenylmethyl)-2-morpholinemethanol, (4-Benzylmorpholin-2-yl)methanol, 4-Benzyl-2-(hydroxymethyl)morpholine, 4-Benzyl-2-morpholinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c14-10-12-9-13(6-7-15-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2 |
| SMILES | OCC1CN(Cc2ccccc2)CCO1 |
| Nombre IUPAC | (4-bencilmorfolin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |