Learn More
2-hidroximetil-3,5-dimetilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 17921006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17921006 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17921006 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0095.510100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-hidroximetil-3,5-dimetilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
CAS 202932-05-6
Nombres de analitos o componentes 3,5-Dimethyl-2-pyridinemethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3,5-Dimethylpyridin-2-yl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)-3,5-dimethylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-7(2)8(5-10)9-4-6/h3-4,10H,5H2,1-2H3
SMILES Cc1cnc(CO)c(C)c1
Nombre IUPAC (3,5-dimetil-2-piridil)metanol
Peso molecular (g/mol) 137.179
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0841 g/mol