Learn More
2-Hidroximetil-18-corona-6, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470810 0.25 g 0.25 g
11480810 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044477.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 70069-04-4 | C13H26O7 | 294.34 g/mol
2-Hydroxymethyl-18-crown-6 is used for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70069-04-4
Fórmula molecular C13H26O7
Peso molecular (g/mol) 294.34
Número MDL MFCD00188046
Clave InChI HFRGASADQCZXHH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-18-crown-6, 2-hydroxymethyl-18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan-2-ylmethanol, hydroxy-18-crown-6, 18-crown-6-methanol, hydroxymethyl-18-crown-6, hfrgasadqczxhh-uhfffaoysa, 2-hydroxymethyl-18-crown, 2,5,8,11,14,17-hexaoxacyclooctadecyl methan-1-ol
PubChem CID 3611393
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13,16-hexaoxaciclooctadec-2-ilmetanol
SMILES OCC1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl-18-crown-6
Densidad 1.174 g/mL
Punto de ebullición 150°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 0.25 g
Beilstein 4313301
Información de solubilidad Soluble in water (1000g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.35
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido amarillo pálido