Learn More
2-Hidroximetil-15-corona-5, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485210 1 g 1 g
11475210 0.25 g 0.25 g
11495210 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485210 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044500.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75507-25-4 | C11H22O6 | 250.291 g/mol
2-Hydroxymethyl-15-crown-5 is used for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75507-25-4
Fórmula molecular C11H22O6
Peso molecular (g/mol) 250.291
Número MDL MFCD00192215
Clave InChI YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2733744
Nombre IUPAC 1,4,7,10,13-pentaoxaciclopentadec-2-ilmetanol
SMILES C1COCCOCC(OCCOCCO1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl-15-crown-5
Densidad 1.175 g/mL
Punto de ebullición 135°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Beilstein 3589706
Sinónimo 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown 5-ether, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-ylmethanol, hydroxy-15-crown-5, 2-hydroxymethyl-15-crown5-ether, 2-hydroxymethyl-15-crown, 2,5,8,11,14-pentaoxacyclopentadecyl methan-1-ol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadec-2-yl-methanol, 1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan-2-yl methanol
Información de solubilidad Soluble in water(58g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido