Learn More
2-Hidroximetil-1,4-benzodioxano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462217 25 g 25 g
11452217 5 g 5 g
11472217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14170.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3663-82-9
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00006822
Clave InChI GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 19314
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-3ilmetanol
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 25 g
Beilstein 83736
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%