Learn More
2-hidroximelatonina, TRC
Código de producto. 30006955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006955 100 mg 100 miligramos
30007863 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH944630100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 229018-17-1
Fórmula molecular C13H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 248.28
Sinónimo N-[2-(2-Hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
Nombre IUPAC N-[2-(2-hidroxi-5-metaxi-1H-indol-3-il)etil]acetamida
SMILES CC(NCCC1=C(O)NC2=C1C=C(OC)C=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxymelatonin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-6-5-10-11-7-9(18-2)3-4-12(11)15-13(10)17/h3-4,7,15,17H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1161
Porcentaje de pureza >95%