Learn More
2-hidroxiisoquinolina-1,3(2H,4H)-diona, TRC
Código de producto. 30403225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403225 25 mg 25 miligramos
30400086 100 mg 100 miligramos
30396955 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93980025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6890-08-0
Fórmula molecular C9 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 177.16
Sinónimo 2-Hydroxy-1,3(2H,4H)-isoquinolinedione
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4H-isoquinolina-1,3-diona
SMILES ON1C(=O)Cc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyisoquinoline-1,3(2H,4H)-dione
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO3/c11-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)10(8)13/h1-4,13H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0426