Learn More
Ácido 2-hidroxiisobutírico, TRC
Código de producto. 30011711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30011711 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30011711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9429855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyisobutyric Acid
CAS 594-61-6
Fórmula molecular C4H8O3
Cantidad 5 g
Sinónimo α-Hydroxyisobutyric Acid, 2-Methyllactic Acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic Acid, 2,2-Dimethylglycolic Acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic Acid, 2-Hydroxyisobutyric Acid, Acetonic Acid, Alpha-hydroxyisobutanoic Acid, Hydroxydimethylacetic Acid, NSC 402158, NSC 4505, α-HIB, α-Hydroxy-α-methylpropanoic Acid, α-Hydroxyisobutanoic Acid, α-Hydroxyisobutyric Acid;
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
SMILES CC(C)(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473