Learn More
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 99 % (peso seco), <2 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454524 500 g 500 g
11434524 25 g 25 g
11444524 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13146.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
2-Hydroxyisobutyric acid is used as an electrolyte in the separation of the metal ions by on-line cyclic voltammetry. It is also used as a building block for the synthesis of polymers. Its conjugate base, 2-hydroxybutyrate is utilized to catabolize L-threonine as well as synthesize glutathione. Further, it is used as an indicator for the early detection insulin resistance in non-diabetic subjects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxiisobutírico se utiliza como electrolito en la separación de los iones metálicos por voltametría cíclica en línea. También se utiliza como compuesto básico para la síntesis de polímeros. Su base conjugada, el 2-hidroxibutirato, se utiliza para catabolizar la L-treonina y sintetizar glutatión. Además, se utiliza como indicador para la detección temprana de la resistencia a la insulina en personas no diabéticas.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, alcohol, metanol y benceno caliente.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-61-6
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00004459
Clave InChI BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyisobutyric acid
Punto de fusión 77°C to 80°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 114°C (12 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua <2 %
Cantidad 500 g
Beilstein 1744739
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,ether,alcohol,methanol and hot benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99%