Learn More
Ácido 2-hidroxiisobutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357450 25 g Frasco de plástico 25 GR
10438320 100 g Frasco de plástico 100 g
10474915 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10357450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173100250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-61-6
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00004459
Clave InChI BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
PubChem CID 11671
ChEBI CHEBI:50129
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyisobutyric acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 84°C (1.5 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 313
Información de solubilidad Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%