Learn More
2-hidroxiimino-4-metilnitrosamino-1-(3-piridil)-1-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyimino-4-Methylnitrosamino-1-(3-Pyridyl)-1-Butanone |
| CAS | 67351-31-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N4 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O3/c1-14(13-17)6-4-9(12-16)10(15)8-3-2-5-11-7-8/h2-3,5,7,16H,4,6H2,1H3/b12-9+ |
| SMILES | CN(CC\C(=N/O)\C(=O)c1cccnc1)N=O |
| Nombre IUPAC | N-[(3E)-3-hidroxiimino-4-oxo-4-piridin-3-ilbutil]-N-metilnitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 236.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0909 |