Learn More
Ácido 2-(hidroxiimino)-3-fenilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid |
| CAS | 3682-17-5 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-(Hydroxyimino)benzenepropanoic Acid, 2-(Hydroxyimino)-3-phenylpropanoic Acid, 2-Oximino-3-phenylpropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO3/c11-9(12)8(10-13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,11,12)/b10-8- |
| SMILES | O\N=C(\Cc1ccccc1)/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2Z)-2-hidroxiimino-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 179.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.058 |