Learn More
2-hidroxiimino-3-pentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyimino-3-pentanone |
| CAS | 32818-79-4 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=NO)C |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiiminopentan-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 115.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0633 |