Learn More
Éster 1,5-dietílico del ácido 2-(hidroxiimino)-3-oxo-pentanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid 1,5-Diethyl Ester |
| CAS | 996-75-8 |
| Fórmula molecular | C9H13NO6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Hydroxyimino)-3-oxo-pentanedioic Acid Diethyl Ester, 2,3-Dioxo-glutaric Acid Diethyl Ester 2-Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO6/c1-3-15-7(12)5-6(11)8(10-14)9(13)16-4-2/h14H,3-5H2,1-2H3/b10-8- |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)\C(=N\O)\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-hidroxiimino-3-oxopentanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 231.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.0743 |