Learn More
Éster metílico del ácido 2-(hidroxiimino)-2-(metiltio)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Hydroxyimino)-2-(methylthio)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 23135-20-8 |
| Fórmula molecular | C4H7NO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Thio-oxalic Acid O,S-Dimethyl Ester 1-Oxime |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO3S/c1-8-4(6)3(5-7)9-2/h7H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=NO)SC |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiimino-2-metilsulfanilacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0147 |