Learn More
Ácido 2-hidroxihexanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 6064-63-7 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid, 2-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Hydroxyhexanoic acid (ACI), (±)-2-Hydroxycaproic acid, (±)-2-Hydroxyhexanoic acid, (±)-α-Hydroxycaproic acid, 2-Hydroxycaproic acid, DL-2-Hydroxycaproic acid, DL-2-Hydroxyhexanoic acid, DL-α-Hydroxycaproic acid, dl-2-Hydroxyhexanoic acid, NSC 227903, α-Hydroxy-n-caproic acid, α-Hydroxycaproic acid, α-Hydroxyhexanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCC(C(=O)O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |