Learn More
(± Ácido )-2-hidroxihexanoico-6,6,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyhexanoic Acid-6,6,6-D3 |
| CAS | 1219798-84-1 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H9 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | (±)-2-Hydroxyhexanoic-6,6,6-d3 Acid, 2-Hydroxyhexanoic Acid-6,6,6-D3, (±)-2-Hydroxycaproic-ω-d3 acid, α-Hydroxyhexanoic acid-ω-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H12O3/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5,7 H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6,6,6-trideuterio-2-hidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.1762 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0975 g/mol |
| Mostrar más |