Learn More
Ácido 2-hidroxiglutárico disódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt |
| CAS | 40951-21-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 H6 O5 . 2 Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt (1:2), Glutaric acid, 2-hydroxy-, disodium salt (7CI), Pentanedioic acid, 2-hydroxy-, disodium salt (9CI), Sodium α-hydroxyglutarate, 2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, (±)-2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, 2-Hydroxyglutaric acid disodium salt, α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(CCC(=O)[O-])C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;2-hidroxipentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 192.08 |
| Mostrar más |