Learn More
Sal disódica del ácido 2-hidroxiglutárico-d3, TRC
Código de producto. 30396070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396070 1 mg 1 miligramo
30401785 10 mg 10 miligramos
30406215 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396070 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425781MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H3D3Na2O5
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Hydroxypentanedioic Acid-d3 Sodium Salt, (+/-)-2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt, α-Hydroxyglutaric Acid-d3 Sodium Salt, 2,3-Dideoxypentaric Acid-d3 Disodium Salt, DL-2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt, Sodium α-Hydroxyglutarate-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/i1D2,3D;;
SMILES O=C(O[Na])CC([2H])([2H])C(O)([2H])C(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 195.1
Porcentaje de pureza >95