Learn More
Sal disódica del ácido 2-hidroxiglutárico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H3D3Na2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxypentanedioic Acid-d3 Sodium Salt, (+/-)-2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt, α-Hydroxyglutaric Acid-d3 Sodium Salt, 2,3-Dideoxypentaric Acid-d3 Disodium Salt, DL-2-Hydroxyglutaric Acid-d3 Disodium Salt, Sodium α-Hydroxyglutarate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/i1D2,3D;; |
| SMILES | O=C(O[Na])CC([2H])([2H])C(O)([2H])C(O[Na])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 195.1 |
| Porcentaje de pureza | >95 |